Läs mer
Azelastin N-oxid (blandning av diastereomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 397.1557 |
| Procent renhet | >95% |