Läs mer
Azelnidipine, MedChemExpress
Produktkod. 16484207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484207 50 mg 50mg
16428328 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16484207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0023
MedChemExpress Azelnidipine(CS 905; Calblock) is a novel dihydropyridine derivative, a L-type calcium channel blocker, and an antihypertensive.
Azelnidipine(CS 905
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azelnidipine
CAS 123524-52-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H34N4O6
Kvantitet 50 mg
Synonym CS 905
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.63 mM)
LEDER O=C(C1=C(N)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC3CN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C3
Molekylvikt (g/mol) 582.65
Formel vikt 582.65
Procent renhet 99.84%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation