Läs mer
Azelnidipine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azelnidipine |
| CAS | 123524-52-7 |
| Molekylformel | C33 H34 N4 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-(1-methylethyl) Ester, Azelnidipine, CS 905, Calblock 3-[1-(Diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-isopropyl (±)-2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H34N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,28,30,35H,18-19,34H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC3CN(C3)C(c4ccccc4)c5ccccc5)N |
| IUPAC-namn | 3-O-(1-benzhydrylazetidin-3-yl) 5-O-propan-2-yl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 582.65 |
| Formel vikt | 582.2478 |