Läs mer
Azepan-2-one, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azepan-2-one |
| CAS | 105-60-2 |
| Molekylformel | C6H11NO |
| MDL-nummer | MFCD00006936 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | O=C1CCCCCN1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.16 |
| Procent renhet | 99% |