Läs mer
Azepan-2-on-oxim, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496462
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496462 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10496462 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11194DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azepan-2-one oxime
CAS 19214-08-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H12N2O
MDL-nummer MFCD00053062
Kvantitet 1 g
Synonym azepan-2-one oxime, n-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2z-azepan-2-one oxime, 2h-azepin-7-amine,3,4,5,6-tetrahydro-n-hydroxy, n-2e-azepan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino azaperhydroepine, n-2z-azepan-2-ylidene hydroxylamine, caprolactam-oxime, hieh@hpdeewafjjadp, azepan-2-oneoxime
InChI-nyckel PPOHPUOKXMNCCI-UHFFFAOYSA-N
LEDER O\N=C1/CCCCCN1
IUPAC-namn N-(3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin-7-yl)hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 128.18
PubChem CID 1810625
Formel vikt 128.17
Procent renhet 97%