Läs mer
Azetidin-3-ol hydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30339859
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30339859 25 g
1 options
Produktkod. 30339859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA81320025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azetidin-3-ol, Hydrochloride Salt
CAS 18621-18-6
Molekylformel C3 H7 N O . Cl H
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
LEDER Cl.OC1CNC1
IUPAC-namn azetidin-3-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 109.55
Formel vikt 109.0294