Läs mer
Azetidine-2-carboxylic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16497936
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16497936 100 mg
1 options
Produktkod. 16497936 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75308
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Azetidine-2-carboxylic acid is a non proteinogenic amino acid homologue of proline. Found in common beets. Azetidine-2-carboxylic acid can be misincorporated into proteins in place of proline in many species, including humans. Toxic and teratogenic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azetidine-2-carboxylic acid
CAS 2517-04-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H7NO2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (494.56 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1NCC1
Molekylvikt (g/mol) 101.1
Formel vikt 101.1
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death