Läs mer
Azetidine-3-carboxylic acid, 98+%
Produktkod. 15478917
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478917 5 g 5g
15488917 250 mg 250mg
15468917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52294.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36476-78-5 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Azetidin-3-karboxylsyraderivat har potentiella biologiska och foldameriska tillämpningar. Azetidin-3-karboxylsyra, en ganska ansträngd molekyl, ger oxadiazoler i goda utbyten. Azetidin-3-karboxylsyra används som ett kemiskt hybridiseringsmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Azetidin-3-karboxylsyraderivat har potentiella biologiska och foldameriska tillämpningar. Azetidin-3-karboxylsyra, en ganska ansträngd molekyl, ger oxadiazoler i goda utbyten. Azetidin-3-karboxylsyra används som ett kemiskt hybridiseringsmedel
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36476-78-5
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00191763
InChI-nyckel GFZWHAAOIVMHOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azetidinecarboxylic acid, 3-azetanecarboxylic acid, 3-carboxyazetidine, caswell no. 063c, h-aze 3-oh, azetane-3-carboxylic acid, epa pesticide chemical code 128830, 3-azetidine carboxylic acid, l-azetidine-3-carboxylic acid, azetidine-3-carboxylicacid
PubChem CID 93192
IUPAC-namn azetidin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azetidine-3-carboxylic acid
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 101.11
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.