Läs mer
Azetidin, 98 %
Produktkod. 15412818
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412818 1 g 1g
15422818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56351.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 503-29-7 | C3H7N | 57,096 g/mol
Azetidin är involverat i en högavkastande palladiumkatalyserad korskopplingsreaktion med arylbromider. Vidare används det i kopplingsreaktioner av Ullmann-typ med jodonitrofluorener. Utöver detta reagerar den med bis-(3-amino-propyl)-amin för att framställa N,N'-bis-(3-amino-propyl)-propandiyldiamin med användning av palladium som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Azetidin är involverat i en högavkastande palladiumkatalyserad korskopplingsreaktion med arylbromider. Vidare används det i kopplingsreaktioner av Ullmann-typ med jodonitrofluorener. Utöver detta reagerar den med bis-(3-amino-propyl)-amin för att framställa N,N′ -bis-(3-amino-propyl)-propandiyldiamin med användning av palladium som katalysator.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Luftkänslig och värmekänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-29-7
Molekylformel C3H7N
Molekylvikt (g/mol) 57.096
MDL-nummer MFCD00005165
InChI-nyckel HONIICLYMWZJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym azacyclobutane, trimethylene imine, 1,3-propylenimine, trimethylenimine, azetidin, unii-37s883xdwr, azetidine, l, polypropylene amine, azete, tetrahydro, azetidine
PubChem CID 10422
ChEBI CHEBI:30968
IUPAC-namn azetidin
LEDER C1CNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azetidine
Densitet 0.847
Kokpunkt 61 °C till 62 °C
Flampunkt −21 °C (−6 °F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 102384
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 57.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.