Läs mer
Azetidinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15456388
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456388 1 g 1g
15466388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59935.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
CAS: 36520-39-5 | C3H8ClN | 93,554 g/mol
Azetidinhydroklorid är en byggsten för azetidinsyntes och en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Azetidinhydroklorid är en byggsten för azetidinsyntes och en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Löslig i
vatten (103,8 C °vid 760 mmHg).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Reagerar med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 36520-39-5
Molekylformel C3H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 93.554
MDL-nummer MFCD00191762
InChI-nyckel HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
IUPAC-namn azetidin; hydroklorid
LEDER C1CNC1.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Azetidine hydrochloride
Smältpunkt >300°C
Flampunkt 152°C (306°F)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (103.8°C at 760mmHg).
Formel vikt 93.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.