Läs mer
Azetidinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 10346924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346924 1 g Glasflaska 1g
10356924 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10346924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398730010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36520-39-5 | C3H7N·HCl | 93,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36520-39-5
Molekylformel C3H7N·HCl
Molekylvikt (g/mol) 93.56
MDL-nummer MFCD00191762
InChI-nyckel HGQULGDOROIPJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym azetidine hydrochloride, azetidine hcl, trimethyleneimine hydrochloride, azetidine, hydrochloride, azetidinehydrochloride, azetidine-hcl, azetidine hcl salt, azetidine-hydrochloride, azetidine; hydrochloride, acmc-1aiho
PubChem CID 12308726
IUPAC-namn azetidin; hydroklorid
LEDER C1CNC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azetidine hydrochloride
Smältpunkt >300°C
Flampunkt 152°C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 93.56
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azetidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.