missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azido-PEG1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azido-PEG1-amine |
| CAS | 464190-91-8 |
| Molekylformel | C4H10N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Triethylene glycol mono-2-azidoethyl ether, 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 1-Azido-11-hydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 1-Azido-3,6,9-trioxaundecane-11-ol, 11-Azido-3,6,9-trioxadodecanol, 11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-ol, 11-Azido-3,6,9-trioxaundecanol, [2-(2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethan-1-ol] |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N4O/c5-1-3-9-4-2-7-8-6/h1-5H2 |
| LEDER | C(COCCN=[N+]=[N-])N |
| IUPAC-namn | 2-(2-azidoethoxy)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.15 |
| Formel vikt | 130.0855 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?