Läs mer
Azido-PEG2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| CAS | 166388-57-4 |
| Molekylformel | C6 H14 N4 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-1-3-11-5-6-12-4-2-9-10-8/h1-7H2 |
| LEDER | NCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.1117 |