Läs mer
Azido-PEG3-alkohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| CAS | 86520-52-7 |
| Molekylformel | C6 H13 N3 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 8-Azido-3,6-dioxaoctanol, 1-Azido-8-hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etol |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.19 |
| Formel vikt | 175.0957 |