Läs mer
Azido-PEG3-azide, TRC
Produktkod. 30359247
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30359247 1 g
1 options
Produktkod. 30359247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4168751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 101187-39-7
Molekylformel C8 H16 N6 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1'-Oxybis[2-(2-azidoethoxy)ethane, 1-Azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, 1,11-Diazido-3,6,9-trioxaundecane
InChI formel InChI=1S/C8H16N6O3/c9-13-11-1-3-15-5-7-17-8-6-16-4-2-12-14-10/h1-8H2
LEDER [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC-namn 1-azido-2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane
Molekylvikt (g/mol) 244.25
Formel vikt 244.1284