Läs mer
Azido-PEG3-biotin konjugerade
Beskrivning
Biotinyleringsreagens för märkning av alkyninnehållande molekyler eller biomolekyler med antingen kopparkatalyserad 1,3 dipolär cykloadditionsklickkemi eller kopparfri klickkemi med cyklooktynderivat. Azidgruppen reagerar med alkyner för att bilda en stabil triazolbindning som underlättar införandet av biotin i ditt alkynmodifierade system av intresse. Denna reaktion är bioortogonal eller med andra ord kompatibel med biologiska system genom att dess komponenter inte reagerar med den biologiska miljön.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biotinyleringsreagens för märkning av alkyninnehållande molekyler eller biomolekyler med antingen kopparkatalyserad 1,3 dipolär cykloadditionsklickkemi eller kopparfri klickkemi med cyklooktynderivat. Azidgruppen reagerar med alkyner för att bilda en stabil triazolbindning som underlättar införandet av biotin i ditt alkynmodifierade system av intresse. Denna reaktion är bioortogonal eller med andra ord kompatibel med biologiska system genom ′att dess komponenter inte reagerar med den biologiska miljön.
Löslighet Lösligt i DMSO, DMF och vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azido-PEG3-biotin conjugate |
| Färg | Vitt till grått |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | Solubible i DMSO, DMF och vatten. |
| Formel vikt | 444.55 |
| Fysisk form | Fast |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.