Läs mer
Azido-PEG3-biotin konjugerade
Produktkod. 15496679
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496679 25 mg 25mg
15406689 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64996.MB
 Begränsad artikel
I lager
Ett azid-biotin-konjugat med PEG-spacer för att förbättra lösligheten i vattenbaserade medier | CAS: 875770-34-6 | C18H32N6O5S | 444,551 g/mol
Biotinyleringsreagens för märkning av alkyninnehållande molekyler eller biomolekyler med antingen kopparkatalyserad 1,3 dipolär cykloadditionsklickkemi eller kopparfri klickkemi med cyklooktynderivat. Azidgruppen reagerar med alkyner för att bilda en stabil triazolbindning som underlättar införandet av biotin i ditt alkynmodifierade system av intresse. Denna reaktion är bioortogonal eller med andra ord kompatibel med biologiska system genom att dess komponenter inte reagerar med den biologiska miljön.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Biotinyleringsreagens för märkning av alkyninnehållande molekyler eller biomolekyler med antingen kopparkatalyserad 1,3 dipolär cykloadditionsklickkemi eller kopparfri klickkemi med cyklooktynderivat. Azidgruppen reagerar med alkyner för att bilda en stabil triazolbindning som underlättar införandet av biotin i ditt alkynmodifierade system av intresse. Denna reaktion är bioortogonal eller med andra ord kompatibel med biologiska system genom ′att dess komponenter inte reagerar med den biologiska miljön.
Löslighet Lösligt i DMSO, DMF och vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 875770-34-6
Molekylformel C18H32N6O5S
Molekylvikt (g/mol) 444.551
MDL-nummer MFCD20134145
InChI-nyckel ZWFOOMQCYIGZBE-ZOBUZTSGSA-N
Synonym biotin-peg3-azide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl biotinamide, n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamide, biotin-peg4-n3, azide-peg3-biotin conjugate, azido-peg3-biotin conjugate, 11-r-+-biotinylamino-1-azido-3,6,9-trioxaundecane, 3abeta,6abeta-n-2-2-2-2-azidoethoxy ethoxy ethoxy ethyl-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazole-4alpha-pentanamide
PubChem CID 60146223
IUPAC-namn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrotieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etyl]pentanamid
LEDER C1C2C(C(S1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azido-PEG3-biotin conjugate
Färg Vitt till grått
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Solubible i DMSO, DMF och vatten.
Formel vikt 444.55
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azido-PEG3-biotin conjugate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Azido-PEG4-biotin conjugate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.