missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azido-PEG3-karboxyrhodamin 110 konjugat, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15426729
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426729 25 mg 25mg
15416729 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15426729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65107.MB
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Den är lämplig för konfokal laserskanningsmikroskopi. Dess långa PEG-spacer bör minska eventuell sterisk effekt av färgämnet på molekylen som ska märkas. Carboxyrhodamine 110 och dess derivat är överlägsna alternativ till andra gröna fluorescerande färgämnen.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användning
Den är lämplig för konfokal laserskanningsmikroskopi. Dess långa PEG-spacer bör minska eventuell sterisk effekt av färgämnet på molekylen som ska märkas. Carboxyrhodamine 110 och dess derivat är överlägsna alternativ till andra gröna fluorescerande färgämnen.

Löslighet
Löslig i DMSO, DMF eller metanol.

Anteckningar
Excitera med 488nm spektrallinjen i argonjonlasern
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1536327-95-3
Molekylformel C29H30N6O7
MDL-nummer MFCD22380746
Synonym Azide-Fluor 488

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azido-PEG3-carboxyrhodamine 110 conjugate
Färg Rött
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,DMF or methanol.
Formel vikt 574.59
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.