Läs mer
Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400377
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400377 5 mg 5mg
15410377 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64510.#0
Request Bulk or Custom Format
Azido-PEG3-karboxytetrametylrhodamin används som en vattenlöslig azid funktionaliserad- TAMRA färga. Den vattenlösliga PEG-spacern minimerar interaktionen mellan färgämnet och biomolekylen som ska märkas, används för att detektera eller märka alkyn- eller cyklooktyn-innehållande molekyler eller biomolekyler genom fluorescensspektroskopi efter en azid-alkyn-klickkemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Azido-PEG3-karboxytetrametylrhodamin används som en vattenlöslig azid funktionaliserad- TAMRA färga. Den vattenlösliga PEG-spacern minimerar interaktionen mellan färgämnet och biomolekylen som ska märkas, används för att detektera eller märka alkyn- eller cyklooktyn-innehållande molekyler eller biomolekyler genom fluorescensspektroskopi efter en azid-alkyn-klickkemi.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Absorbansmaximum vid 546nm; maximal emission vid 565nm. Extinktionskoefficient: 92 000 per cm per M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1350702-25-8
Molekylformel C33H38N6O7
MDL-nummer MFCD22380734
Synonym Azide-Fluor 545
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azido-PEG3-carboxytetramethylrhodamine 110 conjugate
Färg Rött
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 630.7
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.