Läs mer
Azido-PEG3-maleimide Kit
Produktkod. 15467169
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
Produktkod. 15467169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J65984.MC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C15H23N5O6
Ett azido-innehållande reagens med PEG-spacer och sulfhydrylreaktivitet. Substansen är inte stabil vid långvarig förvaring och säljs som ett kit.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Ett azido-innehållande reagens med PEG-spacer och sulfhydrylreaktivitet. Substansen är inte stabil vid långvarig förvaring och säljs som ett kit.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar Kit
innehåller två komponenter: a) 1,1 ekv. av azido-PEG3-amin som en olja; b) 1,0 ekv. av maleimid-NHS-ester som ett fast ämne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel C15H23N5O6
MDL-nummer MFCD22380764
Synonym N-(11-Azido-3,6,9-trioxaundecyl)-3-(N-maleimidyl)propionamide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azido-PEG3-maleimide Kit
Kvantitet 100 mg
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 369.37
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.