missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Azido-PEG3-sulforhodamine 101 conjugate, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 15456919
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456919 5 mg 5mg
15466919 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15456919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65476.#0
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

En vattenlöslig sulforhodamin 101 med azidogruppfunktionalitet

En vattenlöslig sulforhodamin 101 med azidogruppfunktionalitet

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1353153-76-0
Molekylformel C39H46N6O9S2
MDL-nummer MFCD22380752
Synonym Azide-Fluor 585

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Azido-PEG3-sulforhodamine 101 conjugate
Färg Rött
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 806.95
Fysisk form Fast

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.