Läs mer
Azido-peg8-nhs Ester (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azido-peg8-nhs Ester |
| CAS | 1204834-00-3 |
| Molekylformel | C23 H40 N4 O12 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Azido-dPEG |
| InChI formel | InChI=1S/C23H40N4O12/c24-26-25-4-6-32-8-10-34-12-14-36-16-18-38-20-19-37-17-15-35-13-11-33-9-7-31-5-3-23(30)39-27-21(28)1-2-22(27)29/h1-20H2 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.583 |
| Formel vikt | 564.264 |