Läs mer
Azidoacetic Acid Succinimidyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azidoacetic Acid NHS ester |
| CAS | 824426-32-6 |
| Molekylformel | C6H6N4O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Amino-1-hydroxy-2-(hydroxymethyl)hexane, 2-(4-Aminobutyl)-1,3-propanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.14 |
| Formel vikt | 198.0389 |