Läs mer
Azidoetanol, TRC
Produktkod. 30136594
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136594 5 g
30136239 10 g
30004836 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136594 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA8485605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1517-05-1
Molekylformel C2 H5 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 87.08
Synonym Ethanol, 2-azido-, -Azido-2-hydroxyethane, 2-Azido-1-ethanol, 2-Azidoethanol, 2-Hydroxyethyl azide, Azidoethanol, 2-Azidoethanol
IUPAC-namn 2-azidoetanol
LEDER OCCN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Azidoethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O/c3-5-4-1-2-6/h6H,1-2H2
Formel vikt 87.0433
Procent renhet >95%