Läs mer
Azidotri-n-butyltin(IV), 95%
Produktkod. 15421948
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421948 1 g 1g
15431948 5 g 5g
15441948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15421948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55634.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17846-68-3 | C12H27N3Sn | 332.079 g/mol
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Azidotri-n-butyltin(IV) is widely utilized as a reagent in the synthesis of tetrazolylbenzene compounds. It is employed in pharmaceutical research and involves synthesis of tetrazole derivatives, which is used to create angiotensin II receptor antagonists.
Solubility
Miscible with toluene, hexane, acetonitrile and tetrahydrofuran.
Notes
Use in a fume hood. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17846-68-3
Molekylformel C12H27N3Sn
Molekylvikt (g/mol) 332.079
MDL-nummer MFCD00216557
InChI-nyckel JKVRTUCVPZTEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin azide, azidotributyltin iv, azidotributyltin, azidotributyl tin, tri-n-butylazidotin, azido tributyl stannane, azido tributyltin, tri-butyltin azide, tributyl tin azide, tributylstannylazide
PubChem CID 4984872
IUPAC-namn azido(tributyl)stannane
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azidotri-n-butyltin(IV)
Densitet 1.212
Flampunkt 113°C (235°F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]3SnN3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Miscible with toluene,hexane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formel vikt 332.06
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.