Läs mer
Azidotrimethylsilane, 94%
Produktkod. 10429270 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10429270 10 mL Glasflaska 10ml
10763551 50 mL Glasflaska 50ml
11985801 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10429270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167930100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens, för azidation/diazoöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4648-54-8
Molekylformel C3H9N3Si
Molekylvikt (g/mol) 115.21
MDL-nummer MFCD00001986
InChI-nyckel SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
PubChem CID 78378
IUPAC-namn azido(trimetyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azidotrimethylsilane
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8760g/mL, 0.876
Kokpunkt 95.0°C to 96.0°C
Flampunkt 6°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3SiN3
Brytningsindex 1.4142 to 1.4162
Kvantitet 10 mL
Fieser 01,1236; 03,316; 05,719; 06,632; 07,394; 09,21; 10,14; 11,32; 12,37; 13,24; 14,25; 15,16; 16,17; 17,378
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, dichloromethane and benzene
Formel vikt 115.21
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Azidotrimethylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.