Läs mer
Azilsartan-d5, MedChemExpress
Beskrivning
Azilsartan D5 (TAK-536 D5) is the deuterium labeled Azilsartan(TAK-536), which is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan-d5 |
| CAS | 1346599-45-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C25H15D5N4O5 |
| Färg | White |
| Synonym | TAK-536-d5 |
| LEDER | OC(C1=CC=CC2=C1N(C(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])=N2)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.48 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Visa mer |