Läs mer
Azilsartan-d5 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan-d5 Methyl Ester |
| CAS | 1794766-42-9 |
| Molekylformel | C26H17D5N4O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[[2'-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic-d5 Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22N4O5/c1-3-34-25-27-21-10-6-9-20(24(31)33-2)22(21)30(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-28-26(32)35-29-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,28,29,32)/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NC(=O)ON5 |
| IUPAC-namn | methyl 3-[[4-[2-(5-oxo-2H-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.51 |
| Formel vikt | 475.1904 |