missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azilsartan Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan Dimer |
| CAS | 1604812-35-2 |
| Molekylformel | C35H28N4O11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-ethoxy-1-((2'-(4-((5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate, Azilsartan Impurity 9 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H28N4O11/c1-4-44-32-36-26-11-7-10-25(31(40)45-18-28-20(3)47-35(43)49-28)29(26)38(32)16-21-12-14-22(15-13-21)23-8-5-6-9-24(23)30-37-50-33(41)39(30)17-27-19(2)46-34(42)48-27/h5-15H,4,16-18H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOc1nc2cccc(C(=O)OCC3=C(C)OC(=O)O3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5C6=NOC(=O)N6CC7=C(C)OC(=O)O7 |
| IUPAC-namn | (5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 680.62 |
| Formel vikt | 680.1755 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?