Läs mer
Azilsartan Hydroxy Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan Hydroxy Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | Azilsartan Hydroxy Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22N4O4/c1-2-32-24-26-20-9-5-8-19(23(29)30)21(20)28(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22(25)27-31/h3-13,31H,2,14H2,1H3,(H2,25,27)(H,29,30) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 430.1641 |