Läs mer
Azilsartan, MedChemExpress
Produktkod. 16492377
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492377 50 mg -
16456596 100 mg 100mg
16416258 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492377 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14914
MedChemExpress Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.
Azilsartan(TAK-536) is a specific and potent angiotensin II type 1 receptor antagonist with IC50 of 2.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azilsartan
CAS 147403-03-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H20N4O5
Kvantitet 50 mg
Synonym TAK-536
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (54.77 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C(N5)=NOC5=O)C=C3)=CC=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 456.45
Formel vikt 456.45
Procent renhet 99.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation