Läs mer
Azilsartan medoxomil, MedChemExpress
Beskrivning
Azilsartan medoxomil(TAK 491) is an orally administered angiotensin II receptor type 1 antagonist with IC50 of 0.62 nM, which used in the treatment of adults with essential hypertension.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan medoxomil |
| CAS | 863031-21-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H24N4O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | TAK-491 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (219.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NC(ON5)=O)C=C3)=CC=C1)OCC6=C(C)OC(O6)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.53 |
| Visa mer |