Läs mer
Azilsartan Medoxomil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan Medoxomil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24N4O8/c1-3-38-28-31-23-10-6-9-22(27(35)39-16-24-17(2)40-30(37)41-24)25(23)34(28)15-18-11-13-19(14-12-18)20-7-4-5-8-21(20)26-32-29(36)42-33-26/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3,(H,32,33,36) |
| Formel vikt | 568.1594 |
| Procent renhet | >95% |