Läs mer
Azilsartan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azilsartan |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32) |
| Formel vikt | 456.1434 |
| Procent renhet | >95% |