missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Azimilide Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azimilide Dihydrochloride |
| CAS | 149888-94-8 |
| Molekylformel | C23 H28 Cl N5 O3 . 2 Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-, hydrochloride (1:2), 2,4-Imidazolidinedione, 1-[[[5-(4-chlorophenyl)-2-furanyl]methylene]amino]-3-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-, dihydrochloride (9CI), Azilimide dihydrochloride, Azimilide dihydrochloride, NE 10064 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN5O3.2ClH/c1-26-12-14-27(15-13-26)10-2-3-11-28-22(30)17-29(23(28)31)25-16-20-8-9-21(32-20)18-4-6-19(24)7-5-18;;/h4-9,16H,2-3,10-15,17H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.CN1CCN(CCCCN2C(=O)CN(N=Cc3oc(cc3)c4ccc(Cl)cc4)C2=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-[[5-(4-chlorophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]-3-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)butyl]imidazolidine-2,4-dione;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.88 |
| Formel vikt | 529.1414 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?