Läs mer
Azimsulfuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azimsulfuron |
| CAS | 120162-55-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azimsulfuron |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H16 N10 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24) |
| LEDER | COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)c3nnn(C)n3)n1 |
| IUPAC-namn | 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-methyl-4-(2-methyltetrazol-5-yl)pyrazol-3-yl]sulfonylurea |
| Visa mer |