Läs mer
Azimsulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azimsulfuron |
| Analyt- eller komponentnamn | Azimsulfuron |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 424.1026 |
| Procent renhet | >95% |