Läs mer
Azinphos-methyl-d6 (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azinphos-methyl D6 (dimethyl D6) |
| CAS | 2118245-28-4 |
| Molekylformel | C10 2H6 H6 N3 O3 P S2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Azinphos-methyl D6, Azinphos-methyl D6 (dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N3O3PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6 H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCN1N=Nc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 3-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]-1,2,3-benzotriazin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.36 |
| Formel vikt | 323.0434 g/mol |
| Visa mer |