Läs mer
Azithromycin, MedChemExpress
Produktkod. 16491866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16491866 500 mg -
16427346 100 mg 100mg
16481266 200 mg -
16473397 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
MedChemExpress Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Azithromycin is a macrolide antibiotic useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azithromycin
Fysisk form Solid
CAS 83905-01-5
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C38H72N2O12
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym CP 62993
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.51 mM)
LEDER C[C@@H]([C@@H]([C@@](C(O[C@@H]([C@@](C)(O)[C@@H]1O)CC)=O)([H])C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)[C@H]([C@](O)(C[C@H](CN([C@@H]1C)C)C)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Molekylvikt (g/mol) 748.98
Formel vikt 748.98
Procent renhet 98.0%