Läs mer
Azithromycin N-Ethyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azithromycin N-Ethyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C39H74N2O12/c1-15-28-39(11,47)32(43)25(7)41(16-2)20-21(3)18-37(9,46)34(53-36-30(42)27(40(12)13)17-22(4)49-36)23(5)31(24(6)35(45)51-28)52-29-19-38(10,48-14)33(44)26(8)50-29/h21-34,36,42-44,46-47H,15-20H2,1-14H3/t21-,22-,23+,24-,25-,26?,27?,28-,29+,30?,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38?,39-/m1/s1 |
| Formel vikt | 762.5242 |
| Procent renhet | >95% |