Läs mer
Azlocillin sodium salt, MedChemExpress
Produktkod. 16470978
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16470978 5 g -
16452219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16470978 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0529A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Azlocillin sodium salt (Sodium azlocillin), a semisynthetic penicillin, is a broad spectrum β-lactam antibiotic. Azlocillin sodium salt shows antipseudomonal activity, and also potent against the malarial parasite Plasmodium falciparum.
Azlocillin sodium salt (Sodium azlocillin), a semisynthetic penicillin, is a broad spectrum β-lactam antibiotic. Azlocillin sodium salt shows antipseudomonal activity, and also potent against the malarial parasite Plasmodium falciparum.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Azlocillin sodium salt
Fysisk form Solid
CAS 37091-65-9
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H22N5NaO6S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sodium azlocillin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (206.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (13.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3CCNC3=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 483.47
Formel vikt 483.47
Procent renhet 98.0%