Läs mer
Azlon™ Akryl Single-Bore Klass B Buret
Produktkod. 10420655
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10420655 50 ml Varje
12044637 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420655 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BDH118T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20 SEK
    535.59 SEK / Paket med 1
    Save 137.61 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lämplig för vänster- eller högerhänt användning. De Azlon™ Akryl Single Bore Klass B Buret är utmärkt för utbildningslaboratorier, särskilt där brott ofta uppstår.
  • Akrylkonstruktion för styrka och transparens
  • Graderingarna screentrycks i svart till ISO 385 Klass B-noggrannhet
  • Lämplig för användning i utbildningslaboratorier, särskilt där brott ofta förekommer
  • Opåverkad av de flesta utspädda vattenlösningar, dock olämplig för användning med organiska lösningsmedel
  • Vrid kranen 90° gör den lämplig för vänster- eller högerhänt användning
  • Kranar kan tas bort för enkel rengöring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Akryl
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Vänster- och högerhänt användning
Inkluderar PMP/polyetenavstängningskranar
skala Svart
Kranmaterial PMP, PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Single Bore Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385