Läs mer
Azlon™ Ampullbrytare
Produktkod. p-8001778
Change view
För användning med:
1-4 ml ampull
5-10 ml ampull
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
12732266 1-4 ml ampull Paket med 1000
12351168 5-10 ml ampull Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12732266 Leverantör Azlon Leverantörsnummer AWY700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slå sönder glasampuller säkert med enkel och säker kassering av det krossade glaset. De Azlon™ ampullbrytare finns i ett urval av storlekar.
  • Möjliggör säker och enkel brytning av glasampuller
  • Trasig ampullöverdel behålls för säker kassering
  • Val av storlek för att passa alla vanliga glasampuller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Produkttyp Ampulbrytare
Material HDPE
För användning med 1-4 ml ampull