Läs mer
Azlon™ Korgar med gångjärnsförsedd lock
Beskrivning
Idealiskt för att sterilisera provrör
- Autoclavable at 121°C
- Ideal for sterilising test tubes
- Useful for storage in the laboratory
- Stackable space saving design
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Fdor storage in the laboratory, sterilizing test tubes |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 155 mm |
| Längd (metrisk) | 167 mm |
| Inkluderar | Hinged lid |
| Material | Polypropen |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 167 mm |
| Mått (L x B x H) | 167 x 167 x 155 mm |