Läs mer
Azlon™ Korgar med gångjärnsförsedd lock
Produktkod. 12095542
Change view
Mått (L x B x H):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
12095542 225 x 225 x 230 mm Varje
12085542 167 x 167 x 155 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12095542 Leverantör Azlon Leverantörsnummer BWK009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    542.02 SEK / Paket med 1
    Save 337.98 SEK
    38% Av
I lager
Idealiskt för att sterilisera provrör
  • Autoklavbar vid 121 °C
  • Idealiskt för sterilisering av provrör
  • Användbar för förvaring i laboratoriet
  • Staplingsbar platsbesparande design
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För förvaring i laboratoriet steriliserar provrör
Höjd (metrisk) Exteriör 230 mm
Längd (metrisk) 225 mm
Inkluderar Gångjärnsförsedd lock
Material Polypropen
Bredd (metrisk) Exteriör 225 mm
Mått (L x B x H) 225 x 225 x 230 mm