Läs mer
Azlon™ Baskets with Hinged Lid
Produktkod. p-8001779
Mått (L x B x H):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12085542
Brand: Azlon BWK006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ideal for sterilizing test tubes
  • Autoclavable at 121°C
  • Ideal for sterilising test tubes
  • Useful for storage in the laboratory
  • Stackable space saving design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Fdor storage in the laboratory, sterilizing test tubes
Höjd (metrisk) Exteriör 155 mm
Längd (metrisk) 167 mm
Inkluderar Hinged lid
Material Polypropen
Bredd (metrisk) Exteriör 167 mm
Mått (L x B x H) 167 x 167 x 155 mm