Läs mer
Azlon™ Square Shaped HDPE Bucket
Beskrivning
- Durable square shape allows economical use of space
- Handle grip for easy lifting and carrying
- Moulded graduations (14 litre x 0.5 divisions)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Square Bucket |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Handtagsmaterial | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 292 mm |
| Längd (metrisk) | 292 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (metrisk) | 292 mm |