Läs mer
Azlon™ Cylindrisk omrörarstång
Produktkod. 10126204
Längd (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10126204
Brand: Azlon SWN658
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i flera längder. Azlon™ Cylindrisk omrörarstång är lämplig för ett brett utbud av plattbottnade behållare.
  • Enkel design med rundade ändar
  • Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B x H) 0,59 Lin.
Längd (engelska) 0,59 tum
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 4.5 mm
Längd (metrisk) 15 mm
Material Magnet
Kvantitet 2/Pk.
Form Cylinder
Typ Omrörningsbar