Läs mer
Azlon™ Cylindrisk omrörarstång
Längd (metrisk):
6 mm
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
Finns i flera längder. Azlon™ Cylindrisk omrörarstång är lämplig för ett brett utbud av plattbottnade behållare.
- Enkel design med rundade ändar
- Lämplig för ett brett utbud av behållare med platt botten
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått (L x B x H) | 0,23 Lin. |
| Längd (engelska) | 0,23 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 6 mm |
| Material | Magnet |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Typ | Omrörningsbar |