Läs mer
Azlon™ Avfallsbehållare
Produktkod. 12050133
Change view
Höjd (metrisk):
26,5 cm
70 cm
Bredd (metrisk):
23 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12050133 70 cm 30 cm Varje
12060133 26,5 cm 23 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12050133 Leverantör Azlon™ Leverantörsnummer DBG001P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    901.00 SEK
    768.52 SEK / Paket med 1
    Save 132.48 SEK
    14% Av
I lager
För säker kassering av krossat glas
  • Självmonterande styva lådor för säker bortskaffning av krossat glas
  • Glas förvaras säkert i en stark läckagesäker och punkteringssäker LDPE-liner
  • Locket har en integrerad avloppslucka för enkel användning och har en tätningsfunktion för användning när det är fullt
  • Lådorna är tydligt tryckta med bruksanvisningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 L
Färg Genomskinligt
Höjd (metrisk) 70 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Form Rektangulär
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Säker hantering av krossat glas
Monteringstyp Fristående
Produkttyp Avfallsbehållare